Läs mer
Acetonitril ACS AR , J.T. Baker™
Produktkod. 15588554 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15588554
Brand: Avantor J.T.Baker 925502
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel och salter med hög renhet utvecklade för extraktion/koncentrering av organiska rester
    För användning i gaskromatografi (GC), analys av organisk rest; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
CAS 75-05-8
Kvantitet 1 L
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C2H3N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vikt 41.05
Kvalitet ULTRA RESI-ANALYZED™
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitril
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.