Läs mer
Acetonitril, AMD CHROMASOLV™ ,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15664690
Change view
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15664690 1 L Glasflaska 1 L
15674690 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15664690 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348961L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ AMD,≥ 99,9 %
  • Lösningsmedel designade för högpresterande tunnskiktskromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48°C (literature)
Namnnotering AMD CHROMASOLV™, ≥99.9%
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 6°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CN
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Kokpunkt 81.6°C
Formel vikt 41.05
Procent renhet >99.9%
Kvalitet Hög renhet