Läs mer
Acetonitril, vattenfritt, 99,8+%
Produktkod. 11374358
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374358 1 L -
11394358 250 mL -
11384358 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042311.K2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Vatten <100 ppm, vanligtvis 50 ppm (0,005 %) | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Acetonitril används som ett polärt aprotiskt lösningsmedel i organisk syntes och vid rening av butadien. Det används i alla analytiska laboratorier som en viktig komponent i mobil fas i högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och i vätskekromatografi - masspektrometri (LC-MS). Den används för utvinning av fettsyror, spinning av fibrer och gjutning och formning av plastmaterial. Vattenhaltiga tvåfassystem baserade på acetonitril och kolhydrater spelar en viktig karaktär vid extraktion och rening av biomolekyler som kallas vanilliner. Det fungerar som en stabilisator för de klorerade lösningsmedlen och finner användning i produktionen av DNA-oligonukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46 °C / -13,8 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0,786 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 5 °C (41 °F)
Tändpunkt 525 °C (977 °F)
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.344
Analysprocentintervall >99.8%
Ångtryck 97 hPa (73 mm Hg) vid 20 °C
UN-nummer 1648; Colorless
Beilstein 741857
Kokpunkt 80 °C till 82 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkoholer, etrar, aceton, kloroform, koltetraklorid och etylenklorid. Inte blandbar med mättade kolväten (petroleumfraktioner).
Formel vikt 41.05
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.