Läs mer
Acetonitrile, anhydrous, 99.8+%
Beskrivning
Acetonitril används som ett polärt aprotiskt lösningsmedel i organisk syntes och vid rening av butadien. Det används i alla analytiska laboratorier som en viktig komponent i mobil fas i högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och i vätskekromatografi - masspektrometri (LC-MS). Den används för utvinning av fettsyror, spinning av fibrer och gjutning och formning av plastmaterial. Vattenhaltiga tvåfassystem baserade på acetonitril och kolhydrater spelar en viktig karaktär vid extraktion och rening av biomolekyler som kallas vanilliner. Det fungerar som en stabilisator för de klorerade lösningsmedlen och finner användning i produktionen av DNA-oligonukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | -46°C / -50.8°F |
| Färg | Colorless |
| Utseende | Colorless liquid |
| Densitet | 0.786 |
| Kokpunkt | 80°C to 82°C |
| Kvantitet | 4 L |
| Flampunkt | 5°C (41°F) |
| Tändpunkt | 525°C (977°F) |
| Fysisk form | Liquid |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.