Läs mer
Acetonitril vattenfri (DNA-syntes), Fisher BioReagents
Produktkod. 10428733
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10428733 4 L Glasflaska 4 L
1 options
Produktkod. 10428733 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1246.33 SEK / 4 L
    Save 313.67 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Acetonitril vattenfri används vanligtvis i DNA- eller peptidsyntes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46 °C
Abs. 1 max vid 190 nm, 0,15 max vid 195 nm, Högst 0,07 vid 200 nm, 0,05 max vid 205 nm, 0,04 max vid 210 nm, 0,02 max vid 220 nm, 0,001 max vid 254 nm
Färg Färglös
Nedbrytningsinformation >500 °C
Densitet 0.781g/cm³
Kvantitet 4 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3405 till 1,3425 (vid 25 °C)
Rester efter avdunstning 1,0 ppm max.
Analysprocentintervall ≥99.9 %
Titrerbar syra Maximalt 0,008 mEq/g.
Titrerbar bas 0,0006mEq/g max.
Ångtryck 97 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,36 cP vid 20 °C
UN-nummer 1648
Vatten Max 10 ppm.
Kokpunkt 81 °C
Formel vikt 41.05
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet DNA-syntes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.