Läs mer
Acetonitril, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Produktkod. 10444621 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
Produktkod. 10444621
Brand: JT Baker 8257.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabba, reproducerbara prestanda och separationsresultat. Acetonitril, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ är ett applikationsoptimerat, funktionstestat HPLC-reagens/lösningsmedel som maximerar genomströmning och enkel användning utan att offra effektivitet eller reproducerbarhet.
BAGARE ANALYZED HPLC-reagenser är högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för forsknings- och kvalitetskontrolltillämpningar, inklusive högpresterande vätskekromatografi, gelpermeationskromatografi och UV-spektrofotometrisk analys.
  • Omkalibrering eller justeringar på grund av partiändringar minimeras för optimal prestanda från känslig instrumentering
  • Låga bakgrunder fria från främmande toppar
  • Låg UV-absorbans inom kritiska intervall - säkerställs genom UV-absorbanstestning vid en mängd olika punkter och genom gradientelueringstestning
  • Fluorescenstestning för spårföroreningar som kan orsaka störningar
  • Funktionstestad för: analys, vatten, minimal rest efter avdunstning och UV-absorbans och fluorescens inom kritiska intervall
  • Konsistens från parti till parti, med en faktisk lotanalys på etiketten
  • Innovativa förpackningsalternativ för att säkerställa lösningsmedelskvalitet till användningsstället
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46°C
Abs. Max. 0.5 at 200nm, Max. 0.3 at 210nm, Max. 0.2 at 220nm, Max. 0.05 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm
Färg Färglös
Densitet 0.78g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 81°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 4.4 - 16 Vol %
Flampunkt 5°C
CAS 75-05-8
Tändpunkt 524°C
Odör Aromatic
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad HPLC Isocratic Grade
Brytningsindex 1.344 n20/d
Rester efter avdunstning Max. 0.0005%
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 9.73 kPa (20°C)
Vatten Max. 0.1%
Synonym Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitril
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.