Beskrivning
- LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), testlösning är modifierad med 0,1 % (v/v) myrsyra:
- vid max 220 nm. 0,002
- vid max 254 nm. 0,001
- LC-MS gradient lämplighetstest (TIC, 100 till 2000 m/z), testlösning modifieras med 0,1 % (v/v) myrsyra:
- Positiva ESI-MS känsliga föroreningar (som reserpin) max. 50 ng/ml
- Ultraviolett absorption (1,00 cm bana vs vatten):
- vid max 200 nm. 0,05
- vid max 220 nm. 0,01
- vid max 254 nm. 0,01
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -45.7°C |
| CAS | 75-05-8 |
| Densitet | 0.782 g/cm³ (20°C) |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 2°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Rester efter avdunstning | max. 1 ppm |
| Analysprocentintervall | min. 99.9% |
| Molekylformel | C2H3N |
| MDL-nummer | MFCD00001878 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitril
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.