Läs mer
Acetonitril, BAKER ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15273488 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15273488 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 15273488 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5283.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt utvecklad för användning vid utvärdering av bekämpningsmedel och insektsmedelsrester i livsmedel, foder, vatten eller jordprover. Acetonitril, BAKER ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™ lämpar sig för all analys av vanliga bekämpningsmedel.
J.T. Baker BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagenslösningsmedel:
  • Lämplig för analys av de flesta vanliga bekämpningsmedel, såsom 2-klorbifenyl, heptaklor, aldrin, parathion, dieldrin, endrin, DDT, dioxin, etc.
  • Specificerad till de erforderliga låga resthalterna (5 ppm) för användning i forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier
  • Idealisk för gaskromatografiapplikationer, testning av ECD- och/eller FID-känsliga föroreningar, organiska rester och rester efter avdunstning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46°C
CAS 75-05-8
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0005meq/g
Densitet 0.7822g/cm3 at 20°
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 4.4 - 16 Vol %
Flampunkt 5°C
Tändpunkt 525°C
Odör Aromatic
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Molekylformel C2H3N
Viskositet 0.39 mPas at 20°C
Vatten Max. 0.2%
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Kokpunkt 81°C
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet Min. 99.9%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Pesticid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitril
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.