Beskrivning
- För användning i LC/MS UHPLC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| CAS | 75-05-8 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 2.00°C |
| Förpackning | Flinta med smal mun |
| Anteckningar om renhetsgrad | Meets ACS reagent chemical requirements |
| Rester efter avdunstning | ≤0.8ppm |
| Densitet | 1L = 0.79kg |
| Molekylformel | C2H3N |
| Vatten | ≤100ppb |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1LT ACETONITRILE ULTRA LCMS
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile