Läs mer
Acetonitril, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10427440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10427440 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
10345070 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10253800 5 L Metallburk 5 L
10764361 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10427440 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0621/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1928.16 SEK
    954.78 SEK / 1 L
    Save 973.38 SEK
    50% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 5L, 81 grader C, färglös, 41,05 g/mol, -46 grader C, 1878, metallburk, flytande, 1,42, 97 mbar vid 20 grader C, 0,36 cp vid 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer 1878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifications
Smältpunkt -46 °C
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 97 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,36cp vid 20 °C
Kokpunkt 81 °C
Formel vikt 41,05 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.