Läs mer
Acetonitril, ChromAR™ för HPLC, Macron Fine Chemicals™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 75-05-8 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Molekylformel | C2H3N |
| MDL-nummer | MFCD00001878 |
| UN-nummer | 1648 |
| Synonym | Methyl cyanide, Ethanoic acid nitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane |
| InChI-nyckel | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC#N |
| IUPAC-namn | acetonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 41.05 |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.