Läs mer
Acetonitril, ChromAR™ , Macron Fine Chemicals™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | −46°C |
| Abs. | Max. 1.00 at 190nm, Max. 0.05 at 200-210nm, Max. 0.02 at 220nm, Max. 0.01 at 230nm, Max. 0.005 at 254-400nm |
| CAS | 75-05-8 |
| Färg | Klar, färglös |
| Utseende | Passes Test |
| Densitet | 0.79g/mL at 20°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | Lower: 4.4% Vol, Upper: 16% Vol |
| Flampunkt | 2.00°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).