Läs mer
Riedel-de Haën Acetonitril CHROMASOLV™
Produktkod. 15935480
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15935480 7 L 7 L
1 options
Produktkod. 15935480 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 344817L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Acetonitril CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester,≥ 99,9 % (GC).
  • För gaskromatografi (GC).
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC.
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
pH Not applicable
Smältpunkt -46°C
CAS 75-05-8
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.7857 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 6°C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 97 hPa (20°C)
MDL-nummer MFCD00001878
Viskositet No data available
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Synonym ACN, Methyl cyanide
Kokpunkt 82°C (1.013 hPa)
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.05
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet GC