Läs mer
Riedel-de Haën Acetonitril CHROMASOLV™
Produktkod. 15616896
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15616896 7 L 7 L
15955660 18 L 18 L
15975660 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15616896 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 348517L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Acetonitril CHROMASOLV™ , gradientgrad, för HPLC,≥ 99,9 %.
  • Samma höga kvalitet som CHROMASOLV HPLC.
  • Ytterligare testning för HPLC via gradientanalys och UV-VIS-spektroskopi.
  • Låg UV-profil av HPLC.
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje.
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ACN, Methyl cyanide
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
pH Not applicable
Smältpunkt -46°C
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.7857 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 6°C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 97 hPa (20°C)
Viskositet No data available
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Koncentration 100.00%
Kokpunkt 82°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet HPLC-gradient
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.