Läs mer
Acetonitril, CHROMASOLV™ ,≥ 99,9 % (GC), för LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15614720
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15614720 1 L 1 L
15624720 500 mL 500ml
15644720 6 x 500 mL Paket med 6
15634720 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15614720 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 349551L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ NMR, för LC-NMR,≥ 99,9 % (GC)
  • Lösningsmedel för LC-NMR-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Färg Färglös
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2°C (35.6°F)
Tändpunkt 973°F
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8 mmHg (20°C)
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.9% (GC)
Kvalitet CHROMASOLV