Läs mer
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99,9 %, för LC-MS, Solstice
Produktkod. 15614750
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
250ml
4 L
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15614750 4 x 2.5 L Paket med 4
15604750 250 mL 250ml
15674740 1 L 1 L
15684740 2.5 L 2.5 L
15698380 4 L 4 L
15634750 6 x 1 L Paket med 6
15694740 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15614750 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 349674X2.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CHROMASOLV™ LC-MS
  • För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
  • Baslinjedrift med låg gradient
  • Låga halter av spårmetaller
  • Inga icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Färg Färglös
Densitet 0,786 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2 °C (35,6 °F)
Tändpunkt 973 °F
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72,8 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Formel vikt 41,05 g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet LC-MS CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile