Läs mer
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99,9 %, för LC-MS, Solstice
Produktkod. 15674740
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
250ml
4 L
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15674740 1 L 1 L
15604750 250 mL 250ml
15684740 2.5 L 2.5 L
15698380 4 L 4 L
15634750 6 x 1 L Paket med 6
15614750 4 x 2.5 L Paket med 4
15694740 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15674740 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 349671L
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ LC-MS
  • För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
  • HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
  • Baslinjedrift med låg gradient
  • Låga halter av spårmetaller
  • Inga icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Färg Färglös
Densitet 0,786 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2 °C (35,6 °F)
Tändpunkt 973 °F
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72,8 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Formel vikt 41,05 g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet LC-MS CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile