Läs mer
Acetonitril, CHROMASOLV™, för HPLC, gradientgrad, ≥99,9%, Solstice
Beskrivning
- Samma höga kvalitet som CHROMASOLV HPLC
- Ytterligare testning för HPLC via gradientanalys och UV-VIS-spektroskopi
- Låg UV-profil av HPLC
- Låg föroreningsgradient LC-baslinje
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | -48°C |
| Namnnotering | for HPLC |
| Abs. | HPLC-gradient/254nm ≤0.5mAU |
| Densitet | 0.786g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Brytningsindex | n20/D 1.344 |
| Linjär formel | CH3CN |
| Ångtryck | 72.8mmHg (20°C) |
| Beilstein | 741857 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.