Läs mer
Acetonitril, CHROMASOLV™, för HPLC, gradientgrad, ≥99,9%, Solstice
Produktkod. 15654520
Change view
Kvantitet:
1 L
100 mL
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15654520 4 x 2.5 L Paket med 4
15694510 100 mL 100ml
15614520 1 L 1 L
15624520 2.5 L 2.5 L
15634520 2.5 L-PC 2.5 L
15664520 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15654520 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348514X2.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ , gradientgrad, för HPLC,≥ 99,9 %
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8 , 288-32-4
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV, ™ för HPLC, gradientgrad, ≥99,9%
Abs. max. 0,0044 vid 400 nm, Max. 0,0044 vid 250 nm, Max. 0,0044 vid 235 nm, Max. 0,0044 vid 230 nm, Max. 0,032 vid 200 nm, Max. 0,12 vid 195 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0,786 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt 6 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CN
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Kokpunkt 81,6 °C
Formel vikt 41.05
Procent renhet >99.9%
Kvalitet HPLC-gradient
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile