Läs mer
Acetonitril, CHROMASOLV™ , för HPLC, gradientgrad,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15694510
100 mL, 100ml
Kvantitet:
1 L
100 mL
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
CHROMASOLV™ , gradientgrad, för HPLC,≥ 99,9 %
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV profile by HPLC
  • Low impurity gradient LC baseline 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitrile
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48°C
Namnnotering for HPLC
Abs. HPLC-gradient/254nm ≤0.5mAU
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kokpunkt 81°C to 82°C
Kvantitet 100 mL
Brytningsindex n20/D 1.344
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet CHROMASOLV™ Gradient
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Acetonitril, CHROMASOLV™ , för HPLC, gradientgrad,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >