Läs mer
Acetonitril CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Produktkod. 15684760
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15684760 2.5 L 2.5 L
15674760 1 L 1 L
15604770 6 x 1 L Paket med 6
15694760 4 x 2.5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15684760 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 349982.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5810.00 SEK
    583.03 SEK / 2.5 L
    Save 5226.97 SEK
    89% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ny kvalitet CHROMASOLV™ Plus acetonitril är lämplig för alla applikationer inklusive: masspektrometri, HPLC, TLC , GPC, UV, IR, GC, analys av bekämpningsmedelsrester och RNA/DNA-syntes och rening. Produkten filtrerades genom ett 0,2 μm filter.
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Spécification
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48 °C
Namnnotering för HPLC
Abs. HPLC-gradient/210 nm ≤1 mAU
Densitet 0,786 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.344
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 741857
Kokpunkt 81 °C till 82 °C
Formel vikt 41,05 g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet CHROMASOLV™ Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Mention de danger
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.