Läs mer
Acetonitril-d{3}, 100 % (isotopisk)
Produktkod. 11329947
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329947 10 Ea. Paket med 10
11319947 2 Ea. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11329947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042266.KV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44,07 g/mol
Isotopmärkt acetonitril används som ett polärt aprotiskt lösningsmedel i organisk syntes. Acetonitril-d3 används som IR- och NMR-lösningsmedel. Sök efter zeolitsyra. Patroneluent i HPLC-SPE (fastfasextraktion)-NMR-teknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2206-26-0
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 44.07
MDL-nummer MFCD00001881
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
PubChem CID 123151
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioacetonitril
LEDER [2H]C([2H])([2H])C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile-d3
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotop
Densitet 0.844 g/mL
Flampunkt 5 °C (42 °F)
Odör Stickande lukt
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 10 Ea.
Kokpunkt 81 °C
UN-nummer UN1648
Merck Index 14,70
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 44.08
Procent renhet 100%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.