Läs mer
Acetonitril-d{3}, 99,8 % (isotopisk)
Produktkod. 11389937
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389937 10 g 10g
11369937 2 g 2g
11379937 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11389937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042264.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44,07 g/mol
Acetonitril d3 används som lösningsmedel för NMR-spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2206-26-0
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 44.07
MDL-nummer MFCD00001881
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
PubChem CID 123151
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioacetonitril
LEDER [2H]C([2H])([2H])C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile-d3
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotop
Densitet 0.844 g/mL
Flampunkt 5 °C (42 °F)
Odör Stickande lukt
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 10 g
Kokpunkt 81 °C
UN-nummer UN1648
Merck Index 14,70
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, dietyleter, aceton, bensen, metanol, metylacetat, etylacetat, acetamidlösningar, kloroform, koltetraklorid, etylenklorid och omättade kolväten. Inte blandbar med mättade kolväten.
Formel vikt 44.08
Procent renhet 99.8%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile-d3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.