missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Acetonitrile - D3, deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™

Produktkod. 15874310
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
Förpackning:
Septum Ampule
Förpackningsstorlek:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15874310 10 mL Septum Ampule 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15874310 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 1029040010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

For NMR Spectroscopy

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetonitrile - D3
Fysisk form Liquid
Odör Ether-like
Förpackning Septum Ampule
Ångtryck 97 hPa at 20°C (68°F)
Viskositet 0.39mPa.s (20°C)
Kvantitet 10 mL
CAS 2206-26-0
Analysprocentintervall 99% min.
Molekylformel C2H3N
MDL-nummer MFCD00001881
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-namn (²H₃)acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Formel vikt 44.07
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.