Läs mer
Acetonitril-d3, för NMR, 100 atom % D, förpackad i 0,75 ml ampuller, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16398206 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Produktkod. Kvantitet
16398206 7.5 mL
1 options
Produktkod. 16398206 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464170075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 SEK
    2448.14 SEK / 7.5ml
    Save 76.86 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile-d3
Densitet 0.8440 g/mL, 0.844
Flampunkt 2 °C
Brytningsindex 1,3430 till 1,3450
Viskositet 0,39 mPa (20 °C)
Kvantitet 7.5 mL
CAS 2206-26-0
Smältpunkt -46,0 °C
Kokpunkt 79,0 °C till 81,0 °C
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CD3CN
MDL-nummer MFCD00001881
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig.
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-namn (2H3)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 44.07
Formel vikt 44.07
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.