Läs mer
Acetonitril-d3, för NMR, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16368196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
16368196 10 mL
1 options
Produktkod. 16368196 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389860100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 SEK
    829.03 SEK / 10ml
    Save 25.97 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile-d3
Densitet 0.8440 g/mL, 0.844
Flampunkt 2 °C
Brytningsindex 1,3430 till 1,3450
Viskositet 0,39 mPa (20 °C)
Kvantitet 10 mL
CAS 2206-26-0
Smältpunkt -46,0 °C
Kokpunkt 79,0 °C till 81,0 °C
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CD3CN
MDL-nummer MFCD00001881
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig.
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-namn (2H3)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 44.07
Formel vikt 44.07
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile-d3, for NMR, 99.5 atom % D
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.