Läs mer
Acetonitril-d3, för NMR, 99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10297443 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 mL
25 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Packungsgröße:
10ml
250ml
25ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning unitSize
10297443 250 mL Glasflaska 250ml
10468730 10 mL Glasflaska 10ml
10793161 25 mL Glasflaska 25ml
10793351 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10297443 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166232500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Acetonitrile-d3, C2H3N, CAS Number-2206-26-0, 2h3 acetonitrile, acetonitrile-2,2,2-d3, acetonitrile-d3, acetonitrile-d3, >-99.8 atom % d, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g, cd3cn, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, 10mL, 02, IV, 428, 79.0 deg.C to 81.0 deg.C | CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-26-0
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 44.07
MDL-nummer MFCD00001881
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
PubChem CID 123151
LEDER [2H]C([2H])([2H])C#N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Acetonitrile-d3
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering '99 atom%D
Densitet 0.8440g/mL
Deuterium (D) 98.5% min.
Flampunkt 2°C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3430 to 1.3450
Viskositet 0.39 mPa.s (20°C)
Vatten 0.1% max. (Coulometric)
Kvantitet 250 mL
Smältpunkt -46.0°C
Kokpunkt 79.0°C to 81.0°C
Linjär formel CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioacetonitril
Formel vikt 44.07
Kvalitet NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile-d3
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.