Läs mer
Acetonitril-d3, för NMR, förpackad i 1,00 ml ampuller, 99,95 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10553231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10553231 10 mL 10ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10553231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325410100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2135.00 SEK
    2069.79 SEK / 10ml
    Save 65.21 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2206-26-0 | C2H3N | 44,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile-d3
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,95 atom % D
Densitet 0.8440g/mL
Deuterium (D) 99,90 % min.
Flampunkt 2 °C
Brytningsindex 1,3430 till 1,3450
Viskositet 0,39 mPa (20 °C)
Vatten 0,02 % max. (Koulometriskt)
Kvantitet 10 mL
CAS 2206-26-0
Smältpunkt -46,0 °C
Kokpunkt 79,0 °C till 81,0 °C
Molekylformel C2H3N
Linjär formel CD3CN
MDL-nummer MFCD00001881
Beilstein 02, IV, 428
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 44.07
PubChem CID 123151
Formel vikt 44.07
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.