Läs mer
Acetonitril-d3, TRC
Produktkod. 30317778
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30317778 25 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317778 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16389225G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile-d3
CAS 2206-26-0
Molekylformel C2 D3 N
Kvantitet 25 g
Synonym ACN-d3, Acetonitrile Cluster-d3, Cyanomethane-d3, Ethanenitrile-d3, Ethyl Nitrile-d3, Cyanomethane-d3, Methanecarbonitrile-d3, Methyl Cyanide-d3, Methyl Cyanide (MeCN)-d3, NSC 7593-d3
InChI formel InChI=1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C#N
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterioacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 44.07
Formel vikt 44.0454