Läs mer
Acetonitril, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072775 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Produktkod. 10080000
Brand: Fisher Chemical A/0620/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer 1878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Smältpunkt -46°C
Färg Färglös
Kokpunkt 81°C
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 97mbar at 20°C
Viskositet 0.36cp at 20°C
Formel vikt 41.05g/mol