Läs mer
Acetonitrile, far UV/gradient grade, 99.9+%
Produktkod. 15416207
Change view
Kvantitet:
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1000 L
2500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416207 1000 mL 1000 L
15406207 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416207 Leverantör GC Internal (Alfa Aesar) Leverantörsnummer H33387.AU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-05-8 | C{2}H{3}N
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C{2}H{3}N
Synonym Methyl cyanide, Cyanomethane
Specifikationer
Smältpunkt −48°C to −45°C
Kvantitet 1000 mL
Kokpunkt 80°C to 82°C
Procent renhet 99.9+%