Läs mer
Acetonitril, Far UV Gradient Grade, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterBeskrivning
BAGARE ANALYZED HPLC-reagenser är högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för forsknings- och kvalitetskontrolltillämpningar, inklusive högpresterande vätskekromatografi, gelpermeationskromatografi och UV-spektrofotometrisk analys.
- Omkalibrering eller justeringar på grund av partiändringar minimeras för optimal prestanda från känslig instrumentering
- Låga bakgrunder fria från främmande toppar
- Låg UV-absorbans inom kritiska intervall - säkerställs genom UV-absorbanstestning vid en mängd olika punkter och genom gradientelueringstestning
- Fluorescenstestning för spårföroreningar som kan orsaka störningar
- Funktionstestad för: analys, vatten, minimal rest efter avdunstning och UV-absorbans och fluorescens inom kritiska intervall
- Konsistens från parti till parti, med en faktisk lotanalys på etiketten
- Innovativa förpackningsalternativ för att säkerställa lösningsmedelskvalitet till användningsstället
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | -46°C |
| Abs. | Max. 0.10 at 200nm, Max. 0.05 at 210nm, Max. 0.03 at 220nm, Max. 0.01 at 254/280nm, Max. 0.01 at 350/400nm |
| Färg | Färglös |
| CAS | 75-05-8 |
| Densitet | 0.7822g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 4.4 - 16 Vol % |
| Flampunkt | 5°C |
| Tändpunkt | 525°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitril
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.