Läs mer
Acetonitril, gradient (240nm), HPLC-kvalitet, Scharlab
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
Mikrofiltrerad genom membran med pordiameter 0,22 μm och gradient, långt UV, HPLC-kvalitet.
- Synonymer: Metylcyanid, Cyanometan
- Molekylformel: CH3CN
- Molmassa: 41,05 g/mol
- CAS: 75-05-8
- EIN ECS nr.: 200-835-2
- Dielektrisk konstant: 37,5 vid 20 °C
- Reducerande ämnen: Klarar testet
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -45.7°C |
| Abs. | Max background: 0.01AU at 240nm |
| CAS | 75-05-8 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | 0.0002mEq/g max |
| Alkalinitet | 0.0001mEq/g max |
| Densitet | 0.786g/cm3 |
| Kokpunkt | 81.6°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 2°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitril, för HPLC, far UV 240nm
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .