Läs mer
Acetonitril, Honeywell
Produktkod. 15615910 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
20 kg
25 L
150 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
150kg
2.5 L
20kg
25 L
5 L
Produktkod. 15615910
Brand: Honeywell Research Chemicals 600045L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2°C (35.6°F)
Tändpunkt 973°F
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8 mmHg (20°C)
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)