Läs mer
Acetonitril, Honeywell Burdick & Jackson™
Beskrivning
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
- När nya tillämpningar och tekniker dyker upp, Burdick & Jackson fortsätter att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven på laboratorier och läkemedelsproduktion
- Våra förpackningslösningar, från labbskala till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 75-05-8 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 6 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| PubChem CID | 6342 |
| ChEBI | CHEBI:38472 |
| Procent renhet | min. 99.9 % |
| Kvalitet | Lågt vatten |