Läs mer
Acetonitrile, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical™
Produktkod. 11423503 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423503 1 L 1 L
10427630 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11423503 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0635/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer 1878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn acetonitrile
LEDER CC#N
Specifikationer
Smältpunkt -46°C
Färg Colorless
Kokpunkt 81°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 97mbar at 20°C
Viskositet 0.36cp at 20°C
Formel vikt 41.05g/mol