Läs mer
Acetonitril, för HPLC, Fisher Chemical™
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:38472, färglös, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader C, 1878, 3,41 glas, 3,41 d. CC#N, 1,42, 97 mbar vid 20 grader C, 0,36 cp vid 20 grader
Brand:  Fisher Chemical A/0626/17X
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11473493
  • 3389.72 SEK / 2.5 L
 Begränsad artikel
I lager
Beskrivning
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:38472, färglös, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader C, 1878, 3,41 glas, 3,41 d. CC#N, 1,42, 97 mbar vid 20 grader C, 0,36 cp vid 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
SDS Dokument