Specifikationer
| Smältpunkt | -46 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | C2H3N |
| Ångtryck | 97 mbar vid 20 °C |
| Kokpunkt | 81 °C |
| Formel vikt | 41,05 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.