Läs mer
Acetonitril, HPLC-grad (Far UV), 99,8+%
Produktkod. 11310128
Change view
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Förpackningsstorlek
11310128 1 L
1 options
Produktkod. 11310128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042880.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1118.65 SEK / 1 L
    Save 221.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för fjärrUV-analys | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
Den används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi tillsammans med masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt °C till 48 °C till°C till 45 °C
Färg Färglös
Densitet 0.786
Flampunkt 5 °C (41 °F)
Tändpunkt 525 °C (977 °F)
Odör Stickande lukt
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.344
Analysprocentintervall >99.8%
Ångtryck 73 mm Hg vid 20 °C
UN-nummer 1648; Colorless
Beilstein 741857
Kokpunkt 80 °C till 82 °C
Löslighetsinformation Blandas med vatten, metanol, metylacetat, etylacetat och kloroform. Inte blandbar med mättade kolväten.
Formel vikt 41.05
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.