Läs mer
Acetonitril, HPLC för gradientanalys, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, acetonitril, cyanometan, metylcyanur, etanitril, etylnitril, mecn, metankarbonitril, metan, cyano, metylcyanid, metylkyanid, 2,5L, 82 grader:38,4, färglös, 81 grader. 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitril, -46 grader C, 1878, 41,053
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -46°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 81°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Ångtryck | 97 mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.36 cp at 20°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.