Läs mer
Acetonitril, för HPLC, Gradient Grade, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Kvantitet:
2.5 L
200 L
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Smältpunkt | -46°C |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 1 |
| Densitet | 0.7857 g/cm3 (20°C) |
| Kokpunkt | 82°C (1013 hPa) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 6°C |
| Linjär formel | CH3CN |
| Beilstein | 741857 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile Gradient Grade HPLC, Reag. Ph. Eur.
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetonitrile
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido