Läs mer
Acetonitril, för HPLC, Gradient Grade, Reagent European Pharmacopoeia, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16655883
Change view
Kvantitet:
2.5 L
200 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16655883 200 L
16645883 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16655883 Leverantör Burdick & Jackson BioSyn Leverantörsnummer 65708200L
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46°C
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.7857 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 200 L
Flampunkt 6°C
Kokpunkt 82°C (1013 hPa)