Läs mer
Acetonitril, LC-MS, Scharlab
Produktkod. 11339793
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 11339793
Brand: Scharlab AC03712500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används främst vid kromatografi, syntes av organiska produkter och i lösningsmedel.
Mikrofiltrerad genom membran med pordiameter μ0,22 m och idealisk för vätskekromatografi-masspektrometri.
  • Synonymer: Metylcyanid, Cyanometan
  • Molekylformel: CH3CN
  • Molär massa: 41,05 g/mol
  • CAS: 75-05-8
  • EIN ECS nr.: 200-835-2
  • Dielektrisk konstant: 37,5 vid 20 °C
  • Reducerande ämnen: Klarar testet
Specifikationer
Smältpunkt -45.7°C
Abs. Max background: 0.012AU at 210nm
CAS 75-05-8
Färg Färglös
Aciditet 0.0002mEq/g max
Densitet 0.786g/cm3
Kokpunkt 81.6°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 2°C
Identifiering Passes Test (IR spectrum)
Tändpunkt 524°C
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3442 (n 20°C/D)
Rester efter avdunstning 0.0001% max
Molekylformel C2H3N
Ångtryck 97hPa at 20°C
Vatten 0.01% max
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet 99.9% min
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitril, LC/MS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .