Läs mer
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30280938
|
Thermo Scientific
T009550500 |
2295.00 SEK 1991.90 SEK / 500ml Save 303.10 SEK 13% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
30280939
|
Thermo Scientific
T009551000 |
3940.00 SEK 3149.20 SEK / 1 L Save 790.80 SEK 20% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
30280940
|
Thermo Scientific
T009552500 |
7445.00 SEK 6398.56 SEK / 2.5 L Save 1046.44 SEK 14% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- Acetonitrile
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile