Läs mer
Acetonitril, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Produktkod. 15601400
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15601400 1 L 1 L
15611400 2 L 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15601400 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 142611L
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testad för UHPLC-MS
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testat för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högst lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS-baslinjebrus
  • Exemplarisk reproducerbarhet från lott till tomt
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.05
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Densitet 0,786 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2 °C (35,6 °F)
Tändpunkt 973 °F
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72,8 mmHg (20 °C)
UN-nummer 1648
Beilstein 741857
Löslighetsinformation Helt sug i vatten
Formel vikt 41,05 g/mol
Kvalitet LC-MS Ultra CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.