Läs mer
Acetonitril, Low-Water, BAKER BIO-ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 15528504 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15528504 4 L Glas 4 L
1 options
Produktkod. 15528504 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 901803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Noggrant kontrollerade låga vattennivåer och oöverträffad parti-till-lot-konsistens ger bättre syntesutbyten och kopplingseffektivitet.
BAGARE BIO-ANALYZED produkterna är en grupp av högrena lösningsmedel och reagens speciellt renade och noggrant testade för att säkerställa lämplighet och tillförlitlighet i nukleinsyra- eller peptidsyntes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46°C
Abs. Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.010 at 254-400nm
CAS 75-05-8
Färg Färglös
Utseende Passes test
Densitet 0.7822g/cm3 at 20°C
Kvantitet 4 L
Explosionsgräns 4.4 - 16 Vol %
Flampunkt 5°C
Tändpunkt 525°C
Odör Aromatic
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad For laboratory, research or manufacturing use
Rester efter avdunstning Max. 1.0 ppm
Anteckningar om analysprocent Av GC, korrigerad för vatten
Titrerbar syra Max. 0.8μeq/g
Molekylformel C2H3N
Titrerbar bas Max. 0.6μeq/g
Linjär formel CH3CN
Viskositet 0.39 mPas at 20°C
Vatten Max. 10 ppm
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Kokpunkt 81°C
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC#N
IUPAC-namn acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet Min. 99.8%
Kvalitet BAGARE BIO-ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.