Läs mer
Acetonitril, Optima™ LC/MS-betyg, Fisher Chemical™
Produktkod. 10061044 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10061044 4 L 4 L
10055454 500 mL 500ml
10489553 1 L 1 L
10001334 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10061044 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A9554
Request Bulk or Custom Format
Acetonitril,> -99,9%, C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, metylcyanid, cyanometan, acetonitril, etylnitril, etannitril, metylcyanur, metankarbonitril, metylkyanid, metan, cyano, MeCN
Acetonitril,> -99,9%, C2H3N, CAS-nummer-75-05-8, metan, cyano, etylnitril, metankarbonitril, metylkyanid, mecn, acetonitril, metylcyanid, etanitril, metylcyanur, cyanometan
  • Idealisk mobil fas för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer inom läkemedels-, bioteknik-, klinisk-, miljö- och livsmedelssäkerhetsindustrin.
  • Nytt gradientelueringstest med Photodiode Array Detector-skärmar för UV-absorberande föroreningar vid varje våglängd i intervallet 200 till 400 nm för att ge jämna baslinjer och för att minska störningar.
  • Utvärderad för 17 metallföroreningar vid ppb-koncentrationer för att minimera bildningen av metalladdukter under analys och förenkla spektraltolkning.
  • 0,1 mikron filtrering minimerar besvärliga partiklar som kan störa LC/MS- och UHPLC-systemets prestanda
  • Ger en idealisk lösning för att förbereda renare, partikelfria mobilfasblandningar. Positiv jonisering (som propazin) och negativ jonisering (som mecoprop) med ESI och Single Quadrupole MS detekterar organiska föroreningar vid max 50 ppb respektive max 300 ppb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
MDL-nummer 1878
Specifikationer
Smältpunkt -46°C
Färg Färglös
Kvantitet 4 L
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2H3N
Ångtryck 97mbar at 20°C
Viskositet 0.36cp at 20°C
Kokpunkt 81°C
Formel vikt 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.