Learn More
Acetonitril, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Acetonitrile |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. |
| Densitet | 0.786g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.16 |
| Flampunkt | 2°C (35.6°F) |
| Tändpunkt | 973°F |
| Linjär formel | CH3CN |
| Ångtryck | 72.8mmHg (20°C) |
| UN-nummer | 1648 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Acetonitrile
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile