Läs mer
Acetonitril, puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15623880
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
155 kg
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
155kg
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15623880 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15613880 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15673870 155 kg Metalltrumma 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15623880 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 330196X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitril
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -48°C
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Aciditet Free acid (as CH3COOH): ≤0.001%
Alkalinitet Free alkali (as NH3): ≤0.001%
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2°C (35.6°F)
Tändpunkt 973°F
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex n20/D 1.3435 to 1.3445
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8mmHg (20°C)
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Kokpunkt 82°C
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa