Läs mer
Acetonitrile, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15621000 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15621000 1 L Glass Bottle 1 L
15631000 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15688300 4 L Glass Bottle 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15621000 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1100861L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-05-8
Molekylformel C2H3N
Molekylvikt (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI-nyckel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-namn acetonitrile
LEDER CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetonitrile
Smältpunkt -46°C
Färg Colorless
Densitet 0.786g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.16
Flampunkt 2°C (35.6°F)
Tändpunkt 973°F
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.344(lit.)
Linjär formel CH3CN
Ångtryck 72.8mmHg (20°C)
UN-nummer UN1648
Beilstein 741857
Kokpunkt 82°C
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents, Soluble in water
Formel vikt 41.05g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus